Beschreibung
- Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
- Große Auswahl an Kartuschengrößen von 4 g bis 5.000 g
- Nicht-RFID geeignet für jedes System von , ISCO BUCHI Biotage, , Interchim oder Yamazen
- Silika ist ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
- Für Amino funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und ist ideal für Kohlenhydrate.
- C18-funktionalisiertes Kieselgel ist ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
- Diol-funktionalisiertes Kieselgel bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und ist ideal für Lipide
- Neutrales Aluminiumoxid ist ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Typ | Silika |
| Enthält | 5 St. |
| Auflösung | 40 bis 63 μm |
| Säulenbettgewicht (metrisch) | 330 g |
| Säulentyp | Silika |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Basisanwendungen, polare Verbindungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Jedes Flash-System |