Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Silika
Artikelnummer. 16380146 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
10 Stück
12 St.
12 Stück
18 Stück
20 Stück
2 St.
3 Stk.
5 St.
6 Stück
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
12 g
25 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1600 g
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
18 Stück
2 Stück
20 Stück
3 Stück
5 Stück
6 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
16380146 2 St. 1600 g 2 Stück
15857051 10 Stück 120 g 10 Stück
16330146 18 Stück 12 g 18 Stück
15867051 6 Stück 220 g 6 Stück
16340146 12 St. 25 g 12 Stück
16360146 5 St. 330 g 5 Stück
16350146 12 Stück 40 g 12 Stück
16320146 20 Stück 4 g 20 Stück
16370146 3 Stk. 800 g 3 Stück
15847051 10 Stück 80 g 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16380146 Fornitore BUCHI N. del fornitore 140000030
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt.
  • Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
  • Große Auswahl an Kartuschengrößen von 4 g bis 5.000 g
  • Nicht-RFID geeignet für jedes System von , ISCO BUCHI Biotage, , Interchim oder Yamazen
  • Silika ist ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
  • Für Amino funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und ist ideal für Kohlenhydrate.
  • C18-funktionalisiertes Kieselgel ist ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
  • Diol-funktionalisiertes Kieselgel bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und ist ideal für Lipide
  • Neutrales Aluminiumoxid ist ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material Polypropylen
Typ Silika
Enthält 2 St.
Auflösung 40 bis 63 μm
Säulenbettgewicht (metrisch) 1600 g
Säulentyp Silika
Zur Verwendung mit (Anwendung) Basisanwendungen, polare Verbindungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Jedes Flash-System
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.