Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Neutrales Aluminiumoxid
Artikelnummer. 16310216 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
:
FlashPure EcoFlex; stationäre Phase: Neutrales Aluminiumoxid; Größe: 24 g, Menge: 18pcs.
Artikelnummer.
16310216 FlashPure EcoFlex; stationäre Phase: Neutrales Aluminiumoxid; Größe: 24 g, Menge: 18pcs.
1 options
Artikelnummer. 16310216
Marke: BUCHI 140000096
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt.
  • Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
  • Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 5.000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
  • Silika eignet sich ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
  • Amino-funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und eignet sich ideal für Kohlenhydrate.
  • C18-funktionalisiertes Silika eignet sich ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
  • Diol-funktionalisiertes Silika bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und eignet sich ideal für Lipide
  • Neutrales Aluminiumoxid eignet sich ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
Spezifikation
Material Polypropylen
Typ Neutrales Aluminiumoxid
Enthält 18 Stück
Auflösung 50 bis 75 μm
Größe (metrisch) Röhrchengestell 24 g
Säulentyp Neutrales Aluminiumoxid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Polare Verbindungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Jedes Flash-System