Learn More
BUCHI FlashPure Select Flash-Chromatographie-Kassetten: C18
Artikelnummer. 16390226 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch) Röhrchengestell:
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
Enthält:
1 Stk.
2 St.
2 Stück
5 Stück
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Röhrchengestell Enthält Packungsgröße
16390226 12 g 5 Stück 5 Stück
16330236 120 g 2 St. 2 Stück
16300236 20 g 2 Stück 2 Stück
16340236 220 g 1 Stk. 1 Stück
16350236 330 g 1 Stk. 1 Stück
16310236 40 g 2 St. 2 Stück
16380226 4 g 5 Stück 5 Stück
16320236 80 g 2 St. 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16390226 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 140000122
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
FlashPure Select Kartuschen sind für eine ultimative und unübertroffene Leistung konzipiert.
  • Kugelförmige Partikel
  • 13 bis 17 μm Silika, 20 bis 35 μm C18
  • Funktionalisierte Silikakassetten können mehrfach wiederverwendet werden
  • Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 3.000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Typ C18.
Enthält 5 Stück
Auflösung 20 bis 35 μm
Größe (metrisch) Röhrchengestell 12 g
Säulentyp C18.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Unpolare Verbindungen, ideal für Peptide
Zur Verwendung mit (Geräte) Jedes Flash-System