Learn More
BUCHI FlashPure Select Silica Flash-Chromatographie-Kartuschen
Artikelnummer. 18884662 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
18 Stück
20 Stück
5 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
18884662 330 g 5 Stück
18814662 4 g 20 Stück
18824662 12 g 18 Stück
18834662 20 g 12 Stück
18844662 40 g 12 Stück
18854662 80 g 10 Stück
18864662 120 g 10 Stück
18874662 220 g 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 18884662 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11075717
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
FlashPure Select Kartuschen sind für eine ultimative und unübertroffene Leistung konzipiert.
  • Sphärische Partikel
  • 13 bis 17 μm Kieselsäure, 20 bis 35 μm C18
  • Funktionalisierte Silikakassetten können mehrfach wiederverwendet werden
  • Große Auswahl an Kartuschengrößen von 4 g bis 3.000 g
  • Nicht-RFID-fähig, geeignet für jedes System von BUCHI , ISCO, Biotage , Interchim oder Yamazen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flash Column
Kapazität (metrisch) 330 g