Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben, weiter Hals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07050074
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11963831
  • 550.14 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN ISO 24450
  • Mit Bördelrand
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
2 l
Duran Glas
240 mm