Learn More
Greiner Bio-One Mehrzweckbehälter aus Polystyrol mit flachem Boden und Schraubverschluss aus Kunststoff
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen
257.58 €
Spezifikation
Produkttyp | Mehrzweckbehälter |
---|---|
Material | Polystyrol |
Kapazität (metrisch) | 7 mL |
Verschlussfarbe | Weiß |
Verschlussmaterial | Kunststoff |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13077663
|
Greiner Bio-One
189170 |
Aseptisch |
257.58 €
700 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Volumen: 7 ml
- Kunststoffschraubverschluss, weiß
- Ohne Beschriftungsetikett
- Durchm. x Höhe: 18 x 50 mm
- Unter aseptischen Bedingungen in einer Reinraumumgebung der Klasse II hergestellt
- Für akademische und medizinische Zwecke universell einsetzbar
Spezifikation
Mehrzweckbehälter | |
7 mL | |
Kunststoff | |
18 mm | |
Ohne Beschriftung |
Polystyrol | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
Für akademische und medizinische Zwecke | |
50 mm |