Learn More
Agencinox™ Schalen aus Edelstahl mit flachem Boden
Diese Schalen eignen sich zur Dekontamination, in Operationssälen, Praxen, Kliniken sowie im Gesundheitswesen. Agencinox™ Flache Bodenschalen aus Edelstahl eignen sich optimal zur Aufnahme von Verbänden und anderen Gegenständen, die bei chirurgischen Eingriffen benötigt werden könnten.
Marke:  Agencinox™ 306
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11746533
  • 14.50 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lotionsschüsseln aus Edelstahl mit flachem Boden
  • Autoklavierbar
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Flach
18/10 Edelstahl
Lotionsschüssel
60 mm
60 mL
Rund
30 mm