Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacher Flanschdeckel mit Mittelhals und einem Seitenhals
149.46 € - 572.40 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reaktionsgefäße |
Produkttyp | Flanschdeckel |
Produktcode | Marke | Enthält | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11572344
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102214 |
Laborflansch 100 | Mittelhals (NS): 29/32 und Seitenhals: 14/23 |
210.94 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10236409
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102244 |
Laborflansch 100 | Mittelhals (NS): 29/32 und Seitenhals: 29/32 |
220.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11582344
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102264 |
Laborflansch 100 | Mittelhals (NS): 45/40 |
244.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11512354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102544 |
Laborflansch 200 | Mittelhals (NS): 29/32 |
552.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11502354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102464 |
Laborflansch 150 | Mittelhals (NS): 45/40 |
366.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11592344
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102444 |
Laborflansch 150 | Mittelhals (NS): 29/32 |
343.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11522354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102564 |
Laborflansch 200 | Mittelhals (NS): 45/40 |
572.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11552344
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102111 |
Laborflansch 60 | Mittelhals (NS): 14/23 |
149.46 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11562344
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102141 |
Laborflansch 60 | Mittelhals (NS): 29/32 |
157.94 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Reaktionsgefäße | |
Flanschdeckel |