Learn More
Flavopiridol Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452768
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16452768 10 mg -
16445507 5 mg -
16429466 50 mg -
16434226 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16452768 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10006
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Flavopiridol Hydrochloride (Alvocidib Hydrochloride) is a broad inhibitor of CDK, competing with ATP to inhibit CDKs including CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.
Flavopiridol Hydrochloride (Alvocidib Hydrochloride) is a broad inhibitor of CDK, competing with ATP to inhibit CDKs including CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flavopiridol Hydrochloride
CAS 131740-09-5
Farbe pale Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H21Cl2NO5
Menge 10 mg
Synonym Alvocidib HydrochlorideL86-8275 HydrochlorideHMR-1275 Hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 20 mg/mL (45.63 mM) ∣DMF : 7.69 mg/mL (17.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=C(C([C@]3([H])[C@H](O)CN(C)CC3)=C2OC(C4=CC=CC=C4Cl)=C1)O)O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 438.3
Formelmasse 438.3
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease