Learn More
Fleroxacin, MedChemExpress
Beschreibung
Fleroxacin (RO 23-6240) is a broad-spectrum antimicrobial fluoroquinolone.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fleroxacin |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 79660-72-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H18F3N3O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | RO 23-6240 AM-833 |
| Löslichkeitsinformationen | 0.1 M NaOH : 9.17 mg/mL (24.83 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Mehr anzeigen |