Learn More
Memmert™ PT1-Temperaturfühler für S75
Flexibler Temperatursensor zur Positionierung in der Kammer oder Ladung. Memmert™ PT1 Temperatursensoren sind mit einem 4-poligen Anschluss für die externe Temperaturaufzeichnung ausgestattet.
Marke: Memmert™ S75H8
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beinhaltet: 4-Pin Connector for Temperature Recording
Beschreibung
- Kann in der Kammer oder in der Beladung positioniert werden.
- Mit 4-poligem Steckverbinder gemäß NAMUR NE 28 für externe Temperaturaufzeichnung (Beanspruchungstemperatur) max. 3 Sensoren
- Zur Verwendung in Memmert™ Universal-Öfen
Spezifikation
Secondary/Additional PT 100 Sensor (up to 3 can be attached in total) | |
Load/Chamber Temperature Measurement | |
Models VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108 | |
Temperature Sensor |