Learn More
Semadeni™ Schwimmende kugelförmige Abfallentsorgungseinheit
Der Betrieb eines Deckels entfällt, ohne dass Dämpfe oder Gerüche aus dem Abfallbehälter austreten.
Marke: Semadeni™ 4770
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Mit aufschraubbarem Trichter mit selbstschließendem, patentiertem Schwimmkugelventil
- Mit zusätzlichem Überlaufschutz und Spritzschutz
- Abnehmbarer Filter am Füllschlauch zur Abscheidung von Feststoffen (Glasscherben, Magnetrührer usw.)
- Die Kanister bestehen aus stabilen Polypropylen-Auffangwannen, die im Notfall den gesamten Kanisterinhalt aufnehmen können
- 1 Dose, 1 x 6 l Flaschen
- 250 x 250 x 440 mm
Spezifikation
Einheit zur Abfallentsorgung | |
1/Packung |