Learn More
Florasulam, TRC
Artikelnummer. 30138496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138496 500 mg 500 Milligramm
17972615 5 g 5 Gramm
17951395 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138496 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF405730500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145701-23-1
Summenformel C12 H8 F3 N5 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 359.28
Synonym N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide, Florasulam, Kantor, PrePass XC, Primus, Primus SC
IUPAC-Name N-(2,6-Difluorophenyl)-8-Fluoro-5-Methoxy-[1,2,4]Triazolo[1,5-c]Pyrimidin-2-Sulfonamid
SMILES COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Florasulam
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8F3N5O3S/c1-23-12-16-5-8(15)10-17-11(18-20(10)12)24(21,22)19-9-6(13)3-2-4-7(9)14/h2-5,19H,1H3
Formelmasse 359.03