Learn More
R&D Systems™ FlowTACS Flow Cytometry Apoptosis Detection Kit
Artikelnummer. 18471270
Change view
Click to view available options
Menge:
60 Tests
Packungsgröße:
60 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
18471270 60 Tests 60 Tests
1 options
Artikelnummer. 18471270
Marke: R&D Systems™ 481760K
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Streptavidin-Fluorescein and all the agents necessary for generating positive controls
Supplied with a streptavidin-FITC conjugate for detection of DNA fragmentation providing a fluorescent readout
Can be used for the detection of apoptosis using flow cytometry, direct visualization using a fluorescent microscope or for quantitation using a fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 60 Tests
Inhalt und Lagerung The product requires storage at both -20 to -70° C and 2 - 8° C. Consult the product insert for specific storage temperatures. Do not use past expiration date.