Learn More
Fluazinam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482286
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16482286 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16482286 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1839
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluazinam
CAS 79622-59-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H4Cl2F6N4O4
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (268.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CN=C(NC2=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C(Cl)=C2[N+]([O-])=O)C(Cl)=C1)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 465.09
Formelmasse 465.09
Reinheit (%) 98.31%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation