Learn More
Flubendazol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15542283 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15542283 25 g 25 Gramm
15522283 1 g 1 Gramm
15532283 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15542283 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 101910250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 €
    150.65 € / 25 Gramm
    Sparen 27.35 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31430-15-6 | C16H12FN3O3 | 313.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31430-15-6
Summenformel C16H12FN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 313.28
InChI-Schlüssel CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Synonym flubendazole, flumoxane, flubendazol, fluvermal, flubenol, flubendazolum, flumoxal, flutelmium, methyl 5-4-fluorobenzoyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, flubendazol inn-spanish
PubChem CID 35802
ChEBI CHEBI:77095
IUPAC-Name MethylN-[6-(4-Fluorbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMILES COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=C(C=C3)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flubendazole
Schmelzpunkt 260.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hr)
Infrarotspektrum Echt
Menge 25 g
Formelmasse 313.28