Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluconazol, 98 %
Artikelnummer. 15385008 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15385008 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15385008 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455480250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluconazole
CAS 86386-73-4
Schmelzpunkt 137.0°C to 141.0°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Summenformel C13H12F2N6O
MDL-Nummer MFCD00274549
Menge 25 g
Synonym fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1mg/mL at 25 deg c. Other solubilities: solubility in ethanol: 61mg/mL at 25 deg c,solubility in dmso: 61mg/mL at 25 deg c
InChI-Schlüssel RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O
IUPAC-Name 2-(2,4-difluorphenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 306.27
PubChem CID 3365
ChEBI CHEBI:46081
Formelmasse 306.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluconazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.