Learn More
Flucytosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452059
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16452059 1 g -
16430788 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452059 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0139
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Flucytosine (5-Fluorocytosine, 5-FC, Ancobon), a fluorinated pyrimidine analogue, is an antifungal drug.
Flucytosine (5-Fluorocytosine, 5-FC, Ancobon), a fluorinated pyrimidine analogue, is an antifungal drug.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flucytosine
Physikalische Form Solid
CAS 2022-85-7
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H4FN3O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym 5-Fluorocytosine NSC 103805 Ro 2-9915
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (129.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (51.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=C(F)C(N)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 129.09
Formelmasse 129.09
Reinheit (%) 99.77%
Güte Research