Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ursodeoxycholsäure, 97 %
Código de producto. 10713551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Tamaño de la unidad:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Verpackung Tamaño de la unidad
10713551 50 g Glasflasche 50 Gramm
10144420 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10713551 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 165920500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Ver todas las promociones
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 530-78-9 | C14H10F3NO2 | 281.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 530-78-9
Summenformel C14H10F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 281.22
MDL-Nummer MFCD00002422
InChI-Schlüssel LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym flufenamic acid, fluphenamic acid, nichisedan, achless, arlef, flufacid, fullsafe, lanceat, paraflu, plostene
PubChem CID 3371
ChEBI CHEBI:42638
IUPAC-Name 2-[3-(trifluormethyl)anilin]Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Flufenamic acid
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Farbe Grau-Grün bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(CF3C6H4NH)C6H4CO2H
Menge 50 g
Beilstein 14, III, 905
Merck Index 15, 4163
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.0265g/L (37°C). Other solubilities: soluble in ethanol (6.9g/L at 37°C),chloroform,(19g/L at 37°C),dmso,cyclohexane
Formelmasse 281.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Flufenamic acid
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.