Learn More
Flufenoxuron, TRC
Artikelnummer. 30408583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408583 25 g
30398437 500 mg
30396283 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408583 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF43510025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101463-69-8
Summenformel C21 H11 Cl F6 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 488.77
Synonym N-[[[4-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, Cascade, Cascade (pesticide), Flufenoxuron, WL 115110, Benzamide, N-[[[4-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-
IUPAC-Name N-[[4-[2-Chlor-4-(Trifluormethyl)Phenoxy]-2-Fluorophenyl]Carbamoyl]-2,6-Difluorbenzamid
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(cc3Cl)C(F)(F)F)cc2F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flufenoxuron
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H11ClF6N2O3/c22-12-8-10(21(26,27)28)4-7-17(12)33-11-5-6-16(15(25)9-11)29-20(32)30-19(31)18-13(23)2-1-3-14(18)24/h1-9H,(H2,29,30,31,32)
Formelmasse 488.0362