missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flumatinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16498537 5 mg -
16415908 10 mg -
16402057 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16498537 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13904

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Flumatinib (HHGV678) is an orally available, selective inhibitor of Bcr-Abl. Flumatinib inhibits c-Abl, PDGFRβ and c-Kit with IC50s of 1.2 nM, 307.6 nM and 665.5 nM, respectively.

Flumatinib (HHGV678) is an orally available, selective inhibitor of Bcr-Abl. Flumatinib inhibits c-Abl, PDGFRβ and c-Kit with IC50s of 1.2 nM, 307.6 nM and 665.5 nM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Flumatinib
CAS 895519-90-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H29F3N8O
Menge 5 mg
Synonym HHGV678
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (177.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)=C(C)N=C1)C4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 562.59
Formelmasse 562.59
Reinheit (%) 98.1%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.