Learn More
Molecular Probes™ Fluo-3, AM, Calcium Indicator
Artikelnummer. 11534766
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1000 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11534766 20 x 50 μg 1000 Mikrogramm
10124422 1 mg 1 Milligramm
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11534766
Marke: Molecular Probes™ F1242
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fluo-3, AM, Calcium-Indikator
Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen. Fluo-3 wurde zur Darstellung räumlicher Dynamiken von Ca2+-Signalwegen bei Durchflusszytometrie-Experimenten mit Photoaktivierung von „Caged“-Chelatoren, sekundären Botenstoffen und Neurotransmittern sowie für zellbasierte pharmakologische Screenings verwendet. Fluo-4 ist ein Analog von Fluo-3, wobei die beiden Chlorsubstituenten durch Fluore ersetzt wurden, was zu einer erhöhten Fluoreszenzanregung bei 488 nm und somit zu höheren Fluoreszenzintensitäten führt. Zellen können mit den AM-Esterformen dieser Calcium-Indikatoren beladen werden, indem der gelöste Indikator direkt den Schalen mit den kultivierten Zellen hinzugefügt wird. Diese Indikatoren sind nützlich für die Fluoreszenz- und Konfokalmikroskopie, Durchflusszytometrie und Mikrotiterplatten-Screenings.
Spezifikationen des Calcium-Indikators (AM-Ester):
  • Markierung (Ex/Em der Ca2+–gebundenen Form): Fluo-3 (506/526 nm)
  • Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: >100-fach
  • Kd für Ca2+ in Puffer: ∼335 nM
  • Zeigt Fluoreszenzsteigerungen nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
    Anwendung von TPEN zur Kontrolle von Schwermetallkationen
    Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (z. B. Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+. Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden.
    Mehr Auswahl für fluoreszierende Calcium-Indikatoren
    Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Calcium-Indikatoren für die Verwendung in verschiedenen experimentellen Szenarien an. Weitere Informationen finden Sie unter Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light, Abschnitt 19.3 im Molecular Probes™ Handbuch.
    Für UV-erregbare Ca2+-Indikatoren, Protein-basierte Ca2+-Indikatoren, Konjugate von Ca2+-Indikatoren und fluoreszenzbasierte Indikatoren anderer Metallionen (d. h. Mg2+, Zn2+) siehe Indicators for Ca2+, Mg2+, Zn2+ and Other Metal Ions, Kapitel 19 im Molecular Probes™ Handbuch.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen oder Tieren vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zellpermeabilität Membrangängig
    Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Calciumassay
    Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager
    Produkttyp Färben
    Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
    Anzeige Calcium-Indikator
    Indikatoreigenschaften Auf Fluoreszenzfarbstoff basierend
    Menge 20 x 50 μg
    Versandbedingung Raumtemperatur