Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4 NW Calcium Assay Kit
Artikelnummer. 10266762
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Mikrotiterplatte(n)
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10266762 100 Mikrotiterplatte(n) 1 Stück
10135132 100 Mikrotiterplatte(n) 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10266762 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. F36206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 €
    472.65 € / 10 Stück
    Sparen 24.35 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fluo-4 NW Calcium-Assay-Kit
Fluo-4 NW (No-Wash) Calcium Assay Kits offer a proprietary calcium assay formulation that requires neither a wash step nor a quencher dye. The fluo-4 NW assay achieves larger increases in fluorescence intensity than standard fluo-3 and fluo-4 assays with a wash step. Eliminating the wash step results in lower variability and higher Z' values than the standard fluo-4 assay, while providing an easier and faster assay as well.
* Fluo-4 NW (No-Wash) Calcium-Assay-Kits bieten eine vereinfachte Methode zum Nachweis von intrazellulärem Calcium ohne die Notwendigkeit eines Quencher-Farbstoffs oder eines Waschschritts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calcium Indicator
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Färben
Farbstofftyp Fluo-4NW
Excitation Wavelength Range 480 to 495 nm
Menge 100 Mikrotiterplatte(n)
Versandbedingung Raumtemperatur
Emissionswellenlängenbereich 510 to 525 nm
Anregungswellenlänge 494 nm
Emissionswellenlänge 516 nm