Learn More
Fluocinolone (Acetonide), MedChemExpress
Artikelnummer. 16470918
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16470918 5 g 5 Gramm
16492159 1 g -
2 options
Artikelnummer. 16470918
Marke: Medchem Express HYB0415
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluocinolone (Acetonide)
CAS 67-73-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H30F2O6
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.51 mM)
SMILES O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)CO
Molekulargewicht (g/mol) 452.49
Formelmasse 452.49
Reinheit (%) 97.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation