Learn More
Fluometuron, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Fluometuron |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11F3N2O/c1-15(2)9(16)14-8-5-3-4-7(6-8)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3,(H,14,16) |
| Formelmasse | 232.0823 |