Learn More
Cytiva O-Ring aus Fluorkarbongummi
61.58 € - 81.00 €
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10566540
|
Cytiva
19-7584-01 |
11,3 x 2,4mm |
81.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12495600
|
Cytiva
28-9535-45 |
13,1 x 1,6mm |
61.58 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
O-Ring | |
Fluor-Karbongummi |