Learn More
Fluoren-9-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410837 5 g 5 Gramm
11420837 25 g 25 Gramm
11430837 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23224.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1989-33-9 | C14H10O2 | 210.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1989-33-9
Summenformel C14H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.232
MDL-Nummer MFCD00001136
InChI-Schlüssel DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorene-9-carboxylic acid, 9-fluorenecarboxylic acid, 9-carboxyfluorene, diphenyleneacetic acid, 9-fluorencarboxylic acid, rarechem aq bd 0ba1, akos auf02021, 9-carboxy-9h-fluorene, enamine_003081, 9-fluorenylcarboxylic acid
PubChem CID 74809
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorene-9-carboxylic acid
Schmelzpunkt 226°C to 232°C
Flammpunkt 230°C (446°F)
Menge 5 g
Beilstein 1911728
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 97%