Learn More
Fluoren, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573321 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10573321 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10513901 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10437750 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10573321 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156130250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86-73-7 | C13H10 | 166.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-73-7
Summenformel C13H10
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00001111
InChI-Schlüssel NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene
PubChem CID 6853
ChEBI CHEBI:28266
IUPAC-Name 9H-Fluor
SMILES C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorene
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 112.0°C to 116.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 298.0°C
Flammpunkt 151°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 05, 625
Merck Index 15, 4187
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and carbon disu,freely soluble in glacial acetic acid
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.