Learn More
Fluoren, TRC
Artikelnummer. 30405067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405067 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405067 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF4620001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorene
CAS 86-73-7
Summenformel C13 H10
Menge 1 g
Synonym Fluorene, 9H-Fluorene, Fluorene (8CI), 2,2'-Methylenebiphenyl, Diphenylenemethane, Methane, diphenylene-, NSC 6787, o-Biphenylenemethane
InChI-Formel InChI=1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
SMILES C1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-Name 9H-Fluor
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Formelmasse 166.0783