Learn More
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekulargewicht | 427.36 g/mol |
| Löslichkeit | DMSO : 50 mg/mL (117.00 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Inhalt und Lagerung | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Ziel | HBV |
| CAS | 75350-46-8 |
| Synonym | N-(5-Fluoresceinyl)maleimide |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.