Learn More
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide
Artikelnummer. 16498748
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498748 10 mg -
16464667 50 mg 50 Milligramm
16453816 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498748 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYD0098
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide is a fluorescent thiol-reactive dye used to conjugate fluorescein to proteins (excitation: 494 nm, emission: 519 nm).
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp Dye Reagents
Molekulargewicht 427.36 g/mol
Löslichkeit DMSO : 50 mg/mL (117.00 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Inhalt und Lagerung -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Versandbedingung Room temperature
Ziel HBV
CAS 75350-46-8
Synonym N-(5-Fluoresceinyl)maleimide