Learn More
Thermo Scientific™ Fluorescein-D22 Coactivator Peptide, 100 μM
Beschreibung
LanthaScreen® fluoreszierende Kernrezeptor-Koregulatorpeptide enthalten bekannte Interaktionsmotive und sind mit Fluorescein gekennzeichnet. Diese Peptide sind für die Ergänzung des LanthaScreen® TR-FRET-Assays für Koregulatoren von Kernrezeptoren abgestimmt und validiert. Assays, die mit diesen Reagenzien entwickelt wurden, ermöglichen das primäre oder sekundäre Screening von Kernrezeptor-Agonisten und/oder Antagonisten.
Funktionsweise
Die Bindung von Liganden an Kernrezeptoren verursacht Konformationsänderungen im Rezeptor und löst eine Kaskade von Ereignissen aus, einschließlich der Dissoziation von Repressorproteinen, der Assoziation von Koaktivatorproteinen und der Assemblierung von Pol II und anderen Transkriptionsfaktoren zur Aktivierung von Zielgenen. TR-FRET-basierte Assays können mit dem LanthaScreen® Panel Fluorescein-markierter Koregulatorpeptide entwickelt werden, um Konformationsänderungen von Kernrezeptoren nach Ligandenbindung zu untersuchen, entweder durch Bestimmung der Affinität von an Liganden gebundenen Rezeptoren für verschiedene Koregulatorpeptide oder durch Identifizierung zusätzlicher Agonisten oder Antagonisten durch Verdrängung oder Rekrutierung eines spezifischen Koregulatorpeptids. Im LanthaScreen® TR-FRET Koaktivator-Assay für RXR Beta wird ein mit Terbium (Tb) markierter Anti-GST-Antikörper zur indirekten Markierung von RXR-beta-Proteinen mit GST-Tag verwendet. Ein dem Rezeptor hinzugefügter Agonist (9-cis-Retinsäure), bewirkt nach der Ligandenbindung eine Konformationsänderung, die zur Rekrutierung des Koaktivatorpeptids Fl-D22 führt (Abbildung 1). Die Bindung des fluoreszierenden Koregulatorpeptids an RXR beta führt zu einer Erhöhung des TR-FRET-Emissionsverhältnisses (Abbildung 2).
Format:
LanthaScreen® fluoreszierende Kernrezeptor-Koregulatorpeptide werden als 100 µM-Lösungen in peptidgeeigneten Puffern geliefert.
Funktionsweise
Die Bindung von Liganden an Kernrezeptoren verursacht Konformationsänderungen im Rezeptor und löst eine Kaskade von Ereignissen aus, einschließlich der Dissoziation von Repressorproteinen, der Assoziation von Koaktivatorproteinen und der Assemblierung von Pol II und anderen Transkriptionsfaktoren zur Aktivierung von Zielgenen. TR-FRET-basierte Assays können mit dem LanthaScreen® Panel Fluorescein-markierter Koregulatorpeptide entwickelt werden, um Konformationsänderungen von Kernrezeptoren nach Ligandenbindung zu untersuchen, entweder durch Bestimmung der Affinität von an Liganden gebundenen Rezeptoren für verschiedene Koregulatorpeptide oder durch Identifizierung zusätzlicher Agonisten oder Antagonisten durch Verdrängung oder Rekrutierung eines spezifischen Koregulatorpeptids. Im LanthaScreen® TR-FRET Koaktivator-Assay für RXR Beta wird ein mit Terbium (Tb) markierter Anti-GST-Antikörper zur indirekten Markierung von RXR-beta-Proteinen mit GST-Tag verwendet. Ein dem Rezeptor hinzugefügter Agonist (9-cis-Retinsäure), bewirkt nach der Ligandenbindung eine Konformationsänderung, die zur Rekrutierung des Koaktivatorpeptids Fl-D22 führt (Abbildung 1). Die Bindung des fluoreszierenden Koregulatorpeptids an RXR beta führt zu einer Erhöhung des TR-FRET-Emissionsverhältnisses (Abbildung 2).
Format:
LanthaScreen® fluoreszierende Kernrezeptor-Koregulatorpeptide werden als 100 µM-Lösungen in peptidgeeigneten Puffern geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | ≥ 95% Reinheit, bestimmt durch HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Fluorescein – D22 Koaktivator-Peptid |
| Konzentration | 100μ m |
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie die Peptide bei -20 °C. |
| Beschreibung | Fluorescein-D22Koaktivator-Peptid, 1 ml, Konzentration 100 μM, Molekulargewicht 2499 Da, Lagerungsbedingung -5 bis -30 °C, für Pharma und Biopharma, Target- und Bleiidentifizierung und -validierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharma und Biopharma, Ziel- und Lead-Erkennung und -Validierung, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Biologie der Kernrezeptoren, Kernrezeptorproteine, biochemische Kernrezeptor-Assays, Kernrezeptor-Koregulatorinteraktion |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |
| Molekulargewicht | 2499 Da |
| Produkttyp | Fluorescein – D22 Koaktivator-Peptid |
| Menge | 1 ml |
| Mehr anzeigen |