Learn More
Fluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021868
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11416987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14384.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96.10 g/mol
Fluorobenzene is used as a reagent for plastic or resin polymers. It acts as a solvent for highly reactive species. On fluorination of fluorobenzene it gives 1,2-difluorobenzene. It is also used as a material in making medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fluorobenzene wird als Reagenz für Kunststoff- oder Harzpolymere verwendet. Es dient als Lösungsmittel für hochreaktive Spezies. Bei der Fluorierung von Fluorobenzol ergibt es 1,2-Difluorobenzol. Es wird auch als Material für die Herstellung von Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Wärme- und lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-06-6
Summenformel C6H5F
Molekulargewicht (g/mol) 96.10
MDL-Nummer MFCD00000280
InChI-Schlüssel PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
PubChem CID 10008
ChEBI CHEBI:5115
IUPAC-Name Fluorbenzol
SMILES FC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorobenzene
Schmelzpunkt -42°C
Dichte 1.025
Siedepunkt 84°C to 85°C
Flammpunkt −15°C (−5°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.466
Menge 250 g
UN-Nummer UN2387
Beilstein 1236623
Merck Index 14,4170
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 96.1
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Fluorobenzene