Learn More
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM
Artikelnummer. 15291866 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15291866 500 mL 500 Milliliter
15266695 10 x 500 mL 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15291866 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1896701
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Entwickelt zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses von Fluorophoren. Gibco™ FluoroBrite™ DMEM wird zur Verbesserung des Fluoreszenzsignals während der Bildgebung lebender Zellen verwendet und erhält die Zellgesundheit.
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM features a background fluorescence that is comparable to PBS and 90% lower than that emitted by standard phenol red–free DMEM. Formulated to include the required nutrients for routine cell culture when supplemented with 10% fetal bovine serum and 4 mM L-glutamine or GlutaMAX™ Supplement, FluoroBrite™ DMEM is designed to enhance the signal-to-noise ratio of fluorophores, enabling researchers to visualize even the weakest fluorescent events in an environment that promotes optimum cell health. Additional features include:
  • Enhancement of fluorescence signal during live-cell imaging
  • DMEM-based to help preserve cell health
Live-cell fluorescence microscopy is an essential technique for the visualization of fundamentally important and physiologically relevant biological events. A key challenge with this technique is the ability to image weak fluorophores without causing cell damage, photobleaching, or undesirable changes to cell health. FluoroBrite™ DMEM helps address these issues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Hoher Glukosegehalt
Ohne Additive Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Menge 500 mL
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). Vor Licht schützen.