Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Fluoroskan Ascent™ FL Microplate Fluorometer and Luminometer
Führen Sie zahlreiche fluorometrische und luminometrische Forschungsapplikationen mit dem Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL durch, das eine hohe Messgeschwindigkeit sowie Messungen von oben als auch von unten bietet.
Marke:  Thermo Scientific™ 2805630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12423458
  • 8510.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie zahlreiche fluorometrische und luminometrische Forschungsapplikationen durch mit dem Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL Fluorometer und Luminometer für Mikrotiterplatten. Es kann verschiedene Mikrotiterplattenformate aufnehmen, bietet hohe Messgeschwindigkeiten, Messung sowohl von oben als auch von unten und ist mit bis zu drei Dispensern ausrüstbar. Das kompakte und robuste Gerät ist dank seiner hervorragenden optischen Leistung besonders für Forschungsapplikationen im Life-Science-Bereich geeignet.
Hohe Messgeschwindigkeit:
  • Misst 96-Well Platten in nur 15 Sekunden (für kinetische Applikationen unerlässlich).
  • Die vielseitige Assay-Programmierung ermöglicht eine schnelle Kombination GFP-fluorometrischer Messungen und luminometrischer Luciferase-Messungen im gleichen Well.
Integrierte Dispenser zur präzisen Verfolgung kinetischer Reaktionen
  • Kann für schnelle Kinetik-Assays wie Ca2+ Flux mit bis zu drei Reagenziendispensern ausgerüstet werden
  • Kann gleichzeitig dispensieren und messen und ermöglicht so die Überwachung von Kinetikmessungen von Reaktionsbeginn an
  • Sehr geringe Totvolumina und Rückpump-Möglichkeiten für einen sehr sparsamen Umgang mit teuren Reagenzien
Hohe Empfindlichkeit sowohl für Messungen von oben als auch von unten:
  • Spiegeloptik für die Messung von oben und unten
  • Hohe Empfindlichkeit, ein breiter dynamischer Bereich und geringes Streulicht bei Mikrotiterplatten mit 1 bis 384 Wells für genaue und präzise Ergebnisse
Speziell für die Automation entwickelt:
  • Kann Mikrotiterplatten mit bis zu 384 Wells messen und ermöglicht so hohe Assay-Durchsätze
  • Einfache Integration mit automatisierten Systemen
Lieferumfang:
PC-Software und Filterpaare: Anregung: 355 nm/Emission: 460 nm, Anregung: 485 nm/Emission: 538nm. Weitere Filter auf Wunsch lieferbar
Empfohlen für:
Ca2+ Flux-Assays; Zellvermehrung; Zytotoxizität; Zelladhäsion; DNA-Quantifizierung; Reportergen-Assays; Hybridisierungsassays; Ionenkanal; Quantifizierung von PCR Produkten; FRET-Assays; BRET-Assays; Molecular Beacon-Assays; Immunassays; Enzymaktivität; Bakterienquantifizierung; Phagozytose; Oligonukleotid-Assays
Spezifikation
Spezifikation
Kit für zusätzlichen Dispenser
Fluoroskan™ Ascent, Fluoroskan™ Ascent FL
Fluoroskan Ascent™