Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Amine-Modified Microspheres, 0.2 μm, red fluorescent (580/605), 2% solids
FluoSpheres™ Aminomodifizierte Mikrosphären, 0,2 µm, rot fluoreszierend (580/605), 2 % Feststoffe
Marke: Molecular Probes™ F8763
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffe beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen. Es stehen verschiedene Oberflächenmodifikationen zur Verfügung, um die Kopplung verschiedener Moleküle und Proteine an die Oberfläche der Beads zu erleichtern.FluoSpheres™ Mikrosphären – Technische Daten
Merkmale der verschiedenen FluoSpheres™ Kopplungsoberflächen
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Auswahloptionen für FluoSpheres™ fluoreszierende Mikrosphären
Unser Gesamtangebot an fluoreszierenden Mikrosphären-Produkten enthält Beads mit diesen Variationen:
Auswahl an ungefärbten Mikrosphären
Wir haben auch Hunderte von Wahlmöglichkeiten für UltraClean™ Tensidfreie Mikrosphären für Forschung und kommerzielle Anwendungen im Angebot.
Wir stellen individuelle Mikrosphären-Produkte für Sie her
Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000-zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Polystyrol | |
FLUOSPHERES™ | |
Amin |
Rot | |
Mikrokugel | |
Raumtemperatur | |
0,2 μm |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.