Learn More
Fluoxetin Succinaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30134484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134484 250 mg 250 Milligramm
30009771 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF597110250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1026723-45-4
Summenformel C21H22F3NO4
Molekulargewicht (g/mol) 409.4
Synonym 4-[Methyl[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]amino]-4-oxobutanoic Acid, USP Fluoxetine Related Compound A, Fluoxetine USP Related Compound C
SMILES CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C(=O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoxetine Succinamic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H22F3NO4/c1-25(19(26)11-12-20(27)28)14-13-18(15-5-3-2-4-6-15)29-17-9-7-16(8-10-17)21(22,23)24/h2-10,18H,11-14H2,1H3,(H,27,28)
Formelmasse 409.1501