Learn More
Flupentixol dihydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Flupentixol is a high potency thioxanthene with D1 and D2 dopamine receptor antagonism. Flupentixol is used in therapy of schizophrenia as well as in anxiolytic and depressive disorders.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flupentixol dihydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 2413-38-9 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C23H27Cl2F3N2OS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Flupenthixol dihydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (197.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (65.68 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |