Learn More
Fluralaner, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluralaner |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 864731-61-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H17Cl2F6N3O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | A1443 AH252723 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 200 mg/mL (359.52 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.