Learn More
Fluralaner, MedChemExpress
Beschreibung
Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluralaner |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 864731-61-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H17Cl2F6N3O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | A1443 AH252723 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 200 mg/mL (359.52 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |