missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Flurbiprofen, 98 %

Artikelnummer. p-7077499 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15216058 1 g 1 Gramm
15226058 5 g 5 Gramm
15236058 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 15216058

Marke: Thermo Scientific Chemicals 454660010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Flurbiprofen, CAS-Nr. 5104-49-4, ist ein Monocarbonsäure-basierter nicht steroidaler Entzündungshemmer (NSAID).

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung

• Flurbiprofen besteht aus einem 2-Fluor-[1,1'-biphenyl-4-yl]-Anteil, der an Propionsäure gebunden ist

•Flurbiprofen wirkt durch Hemmung der Prostaglandin-Endoperoxid-Synthase und Verringerung der Produktion von Prostaglandinen und Pyrogenen

Anwendungen

• Flurbiprofen ist nützlich für die Untersuchung von Wegen, die mit der Prostaglandin-Produktion in Verbindung stehen

• Es eignet sich für Laboruntersuchungen zu Schmerzen, Entzündungen, Augendruck und postoperativer Genesung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5104-49-4
Summenformel C15H13FO2
Molekulargewicht (g/mol) 244.27
MDL-Nummer MFCD00079303
InChI-Schlüssel SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
IUPAC-Name 2-(3-Fluor-4-phenylphenyl)propansäure
SMILES CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Flurbiprofen
Schmelzpunkt 110.0°C to 114.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,4229
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, readily soluble in most polar solvents
Formelmasse 244.27
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flurbiprofen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.