Learn More
Flutamide, MedChemExpress
Beschreibung
Flutamide is an antiandrogen drug, with its active metablolite binding at androgen receptor with Ki values of 55 nM, and primarily used to treat prostate cancer.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flutamide |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 13311-84-7 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C11H11F3N2O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | SCH 13521 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (362.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.36 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |