Learn More
Invitrogen™ FluxOR™ II Green Potassium Ion Channel Assay
Beschreibung
Der FluxOR II Grün Assay nutzt die Permeabilität von Kaliumkanälen für Thalliumionen. Er verwendet einen verbesserten Thallium-empfindlichen fluorogenen Indikatorfarbstoff, der zu einem größeren Signalfenster und einer signifikanten Verbesserung der Empfindlichkeit des Assays führt. Außerdem wurde der Assay so konfiguriert, dass er entweder im Wash- oder No-Wash-Format durchgeführt wird.
Zu den Funktionen gehören:
• Verbesserte Assay-Empfindlichkeit und ein größeres Signalfenster erleichtern die Analyse eines größeren Bereichs von Kaliumkanälen, einschließlich niedrig exprimierter oder schwach leitender Kanäle
• 100 % Steigerung des dynamischen Bereichs im Vergleich zur vorherigen Generation; >40 % Steigerung des dynamischen Bereichs im Vergleich zur Konkurrenz
• Homogen, das No-Wash-Protokoll reduziert Abweichungen von Well zu Well und verbessert die Reproduzierbarkeit von Assays
• Optimiert für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz
• Für Anwender mit niedrigem bis hohem Durchsatz formatiert
Ähnlich wie der Assay der vorherigen Generation nutzt der FluxOR II Grün Kalium-Ionenkanalassay die Permeabilität von Kaliumkanälen zu Thallium. Wenn Kaliumkanäle durch einen Stimulus geöffnet werden, fließt extrazelluläres Thallium an seinem Konzentrationsgradienten in die Zellen hinunter, und die Kanal- oder Transporter-Aktivität wird mit einem proprietären Indikatorfarbstoff nachgewiesen, der in die Zellen vorgeladen ist und die zytosolische Fluoreszenz in Gegenwart von Thallium erhöht. Auf diese Weise ist die mit dem FluxOR II-Assay beobachtete Fluoreszenz ein Indikator für jede Aktivität oder jeden Transportprozess im Ionenkanal, der Thallium in Zellen einbringt. Dieses fluorogene Signal spiegelt quantitativ die Aktivität von Ionenkanälen und Transportern wider, die für Thallium vorgesehen sind, einschließlich hERG, Kir2.1 und anderer pharmakologisch wichtiger Kaliumkanäle. Für den FluxOR II-Assay wurde ein verbesserter Indikatorfarbstoff entwickelt, der zu höheren Signalfenstern und einer verbesserten Assay-Empfindlichkeit führte.
Zusätzlich zu einem verbesserten fluoreszierenden Indikatorfarbstoff bietet der FluxOR II Grün Kalium-Ionenkanalassay eine konzentrierte Thalliumlösung und alle erforderlichen Puffer, was eine maximale Zielflexibilität und einfache Bedienung in einem homogenen Format ermöglicht, wie dies mit Zellen nachgewiesen wurde, die hERG stabil exprimieren. Der Assay kann für die Formate Wash und No Wash konfiguriert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Inhalt wird bei 2 °C bis 8 °C und -20 °C gelagert. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ionenkanalassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Farbstofftyp | Kaliumindikator |
| Emission | 490/525 |
| Produktlinie | FluxOR |
| Menge | 2 Platten |
| Versandbedingung | Nasseis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.