Learn More
FLVCR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | FLVCR1 |
---|---|
Konzentration | 0.5 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885185
|
Proteintech
26841-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16875185
|
Proteintech
26841-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the major facilitator superfamily of transporter proteins. The encoded protein is a heme transporter that may play a critical role in erythropoiesis by protecting developing erythroid cells from heme toxicity. This gene may play a role in posterior column ataxia with retinitis pigmentosa and the hematological disorder Diamond-Blackfan syndrome.Spezifikation
FLVCR1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
B2RXV4, Q9Y5Y0 | |
226844, 28982 | |
FLVCR1 Fusion Protein Ag25220 | |
Primary | |
-20°C | |
FLVCR1 |
0.5 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FLVCR, FLVCR1, hFLVCR | |
FLVCR1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |