Learn More
FMO4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | FMO4 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894544
|
Proteintech
15394-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884544
|
Proteintech
15394-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This antibody, generated by N-330 amino-acids of FMO4, can recognize the 2 variants and also cross-react with other FMO proteins.
FMO4 (Flavin-containing monooxygenase 4) also known as FMO2, FORMERLY or FMO, ADULT LIVER FORM, is an enzyme that in humans is encoded by the FMO4 gene. By PCR analysis, Dolphin et al. (1992) mapped the FMO4 gene to chromosome 1. Southern blot hybridization with single exon probes demonstrated that human FMO4 and FMO1 are, in each case, the product of a single gene. Lawton et al. (1994) proposed a reclassification of mammalian FMOs. Under this system, FMO2 described by Dolphin et al. (1992) is now designated FMO4.Spezifikation
FMO4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P31512, Q8K4B7, Q8VHG0 | |
226564, 2329, 246247 | |
FMO4 Fusion Protein Ag7590 | |
Primary | |
-20°C | |
FMO4 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Dimethylaniline oxidase 4, FMO 4, FMO2, FMO4 | |
Fmo4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |