Learn More
FMOC-3-(2-Naphthyl)-D-Alanin, TRC
Artikelnummer. 30179220
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179220 1 g 1 Gramm
30178939 5 g 5 Gramm
30179444 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179220 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6250501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138774-94-4
Summenformel C28 H23 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 437.49
Synonym (R)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-Naphthalen-2-Ylpropansäure
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
InChI-Formel InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1
Menge 1 g
Formelmasse 437.163
Versandbedingung Room Temperature