Learn More
Fmoc-Cop, TRC
Artikelnummer. 30179275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179275 250 mg 250 Milligramm
30179240 1 g 1 Gramm
30179096 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179275 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF622775250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312965-04-1
Summenformel C20H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 353.37
Synonym 4-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]morpholine-2-carboxylic Acid, (R/S)-Fmoc-2-carboxymorpholine, 2,4-Morpholinedicarboxylic Acid 4-(9H-Fluoren-9-ylmethyl) Ester
SMILES OC(=O)C1CN(CCO1)C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fmoc-Cop
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H19NO5/c22-19(23)18-11-21(9-10-25-18)20(24)26-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17-18H,9-12H2,(H,22,23)
Formelmasse 353.1263