Learn More
FMOC-L-Methionin, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10164630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
1 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10164630
Marke: Thermo Scientific Acros 265310010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FMOC-L-Methionine
Namenshinweis 98%
CAS 71989-28-1
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C20H21NO4S
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FMOC-NHCH(COOH)CH2CH2SCH3
MDL-Nummer MFCD00037134
Spezifische Drehung -28° to -30° (24°C, 589nm) (c=1, DMF)
Synonym fmoc-met-oh, fmoc-l-methionine, n-fmoc-l-methionine, fmoc-l-met-oh, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-methionine, fmoc-met, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-methionine
InChI-Schlüssel BUBGAUHBELNDEW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CSCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylsulfanylbutanoic acid
Spezifischer Drehzustand −29.00 (24.00°C c=1,DMF)
Molekulargewicht (g/mol) 371.45
Menge 1g
PubChem CID 2724632
Formelmasse 371.45
Reinheit (%) ≥97.5%