Learn More
FMOC N-Hydroxysuccinimid-Ester, TRC
Artikelnummer. 30010777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010777 100 g 100 Gramm
30007879 250 g 250 Gramm
30007370 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010777 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF634000100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82911-69-1
Summenformel C19 H15 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 337.33
Synonym Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester, Fmoc-OSu, 1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, (Fluorenylmethoxycarbonyl)hydroxysuccinimide Ester, Succinimidyl (9-Fluorenyl)methyl Carbonate, N-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide;
IUPAC-Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)9H-fluoren-9-ylmethylcarbonat
SMILES O=C(OCC1c2ccccc2c3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fmoc N-Hydroxysuccinimide Ester
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H15NO5/c21-17-9-10-18(22)20(17)25-19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2
Formelmasse 337.095